Learn More
N-metil-D-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15492599 250 mg 250 miligramos
15472599 1 g 1 g
15482599 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15492599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H65675.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56564-52-4
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00069560
Clave InChI SCIFESDRCALIIM-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-2-methylamino-3-phenylpropanoic acid, n-methyl-d-phenylalanine, d-phenylalanine, n-methyl, 2r-2-methylamino-3-phenylpropanoic acid, h-d-mephe-oh hcl, ambotzhaa1199, l-phenylalanine, n-methyl
PubChem CID 6427037
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(metilamino)-3-fenilpropanoico
SMILES CNC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-D-phenylalanine
Beilstein 3199933
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido