Learn More
N-Metil-(5-bromopirid-2-il)metilamina, ≥95%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3522596
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275364 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10402444 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10275364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07896CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 915707-70-9
Fórmula molecular C7H9BrN2
Peso molecular (g/mol) 201.067
Número MDL MFCD09065029
Clave InChI DCQLMECRAAGXSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-5-bromopyrid-2-yl methylamine, 5-bromopyridin-2-yl methyl methyl amine, 5-bromo-2-methyl aminomethyl pyridine, 1-5-bromopyridin-2-yl-n-methylmethylamine, 1-5-bromopyridin-2-yl-n-methylmethanamine, 2-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 2-pyridyl methyl methylamine, 2-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl, 5-bromo-pyridin-2-ylmethyl-methyl-amine
PubChem CID 24229777
Nombre IUPAC 1-(5-bromopiridin-2-il)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=NC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(5-bromopyrid-2-yl)methylamine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.07
Porcentaje de pureza 95%