Learn More
n-metil-(3-metoxitien-2-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3881620
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10575754 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10462114 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10575754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68646CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 944450-93-5
Fórmula molecular C7H11NOS
Peso molecular (g/mol) 157.23
Número MDL MFCD11841072
Clave InChI HDALHOAZSOWZLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxythiophen-2-yl methyl methyl amine, 3-methoxythiophen-2-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-3-methoxythien-2-yl methylamine, 3-methoxy-2-methylamino methyl thiophene, 1-3-methoxythiophen-2-yl-n-methylmethanamine, 3-methoxy 2-thienyl methyl methylamine
PubChem CID 43811050
Nombre IUPAC 1-(3-metoxitiofen-2-il)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=C(OC)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(3-methoxythien-2-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.24
Porcentaje de pureza 97%