Learn More
N-metil-(2-metil-1,3-oxazol-4-il)metilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4391410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11366975 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10331620 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 11366975
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC57946CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1065073-46-2
Fórmula molecular C6H10N2O
Peso molecular (g/mol) 126.159
Clave InChI SFLPQWGHHRKLNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methyl amine, 4-methylaminomethyl-2-methyl-1,3-oxazole, 4-oxazolemethanamine, n,2-dimethyl, 2-methyl-4-methylamino methyl-1,3-oxazole, methyl 2-methyl 1,3-oxazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine, n-methyl-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine
PubChem CID 44119607
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-metil-1,3-oxazol-4-il)metanamina
SMILES CC1=NC(=CO1)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(2-methyl-1, 3-oxazol-4-yl)methylamine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 97%