Learn More
N-Metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10307454
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
10307454 1 g 1 g
11360657 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 10307454
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC47546DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 906352-64-5
Fórmula molecular C11H14N4
Peso molecular (g/mol) 202.261
Número MDL MFCD09025848
Clave InChI VHDVEBIJXKJALO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 2-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 18525820
Nombre IUPAC N-metil-1-[2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC=C1CN2C=NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-2-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 97%