Learn More
Dioxalato de N-metil-(1H-benzimidazol-5-ilmetil)amina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3486374
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 11390627
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC45996CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 910036-85-0
Fórmula molecular C13H15N3O8
Peso molecular (g/mol) 341.276
Número MDL MFCD09025842
Clave InChI HDQRBNFLWRHBAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1h-benzimidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, 1h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid, n-methyl-1h-benzo d imidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, oxalic acid-1-1h-benzimidazol-6-yl-n-methylmethanamine 2/1, 3h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid
PubChem CID 18525786
Nombre IUPAC 1-(3H-benzimidazol-5-il)-N-metilmetanamina; ácido oxálico
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N=CN2.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(1H-benzimidazol-5-ylmethyl)amine dioxalate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.27
Porcentaje de pureza 90%