Learn More
N-metil-1-propilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023396
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11468726
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16903.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-35-0
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.139
Número MDL MFCD00009361
Clave InChI GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
PubChem CID 12315
Nombre IUPAC N-metilpropan-1-amina
SMILES CCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-1-propylamine
Densidad 0.713
Punto de ebullición 62°C to 64°C
Temperatura de inflamación −1.1°C (30°F)
Olor Amine-like
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 97%