Learn More
n-metil-(1-metil-1h-indol-7-il)metilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3881617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10526154 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10002184 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10526154
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC66946CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 709649-75-2
Fórmula molecular C11H14N2
Peso molecular (g/mol) 174.247
Número MDL MFCD11506353
Clave InChI JERMRTDADLXHSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-methylindol-7-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, 1h-indole-7-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methanamine, 1h-indole-7-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-7-ylmethyl amine, 7-methylamino methyl-1-methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-1h-indol-7-yl methyl amine
PubChem CID 33589520
Nombre IUPAC N-metil-1-(1-metilindol-7-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1N(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(1-methyl-1H-indol-7-yl)methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25
Porcentaje de pureza 90%