Learn More
Sal sódica N-lauroilsarcosina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041727
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 15402889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60040.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-16-6 | C15H28NNaO3 | 293.38 g/mol
N-Lauroylsarcosine is used for solubilization and separation of membrane proteins and glycoprotein's; reported to inhibit hexokinase. It is useful in concentrated salt solutions used in the cell lysis step during RNA purification (helps avoid excessive foaming). It has been used to indicate paramagnetic anisotropy sign change in micelle mesophage. Inhibits bacterial flora of human saliva/gut at 0.25% as well as acting as a fungi static agent in aqueous dispersion (1%).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Lauroilsarcosina se utiliza para la solubilización y la separación de las proteínas de membrana y las glicoproteínas′; según se informa, inhibe la hexoquinasa. Es útil en las soluciones de sal concentrada utilizadas en el paso de lisis celular durante la purificación del ARN (ayuda a evitar la formación excesiva de espuma). Se ha utilizado para indicar un cambio de signo de la anisotropía paramagnética en la mesofase micelar. Inhibe la flora bacteriana de la saliva humana/intestino al 0,25 %, además de actuar como agente estático de hongos en dispersión acuosa (1 %).
Solubilidad
Soluble en agua (293 g/l).
Notas
Higroscópico, almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar en un sitio fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agente oxidantes y de los agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-16-6
Fórmula molecular C15H28NNaO3
Peso molecular (g/mol) 293.38
Número MDL MFCD00042728
Clave InChI KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
Nombre IUPAC sodio; 2-[dodecanoil(metil)amino]acetato
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Lauroylsarcosine sodium salt
Punto de fusión 44°C to 47°C
Color Blanco
Fórmula lineal CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Cantidad 10 g
Beilstein 5322974
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4368
Información de solubilidad Soluble in water (293g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.38
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Lauroylsarcosine sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-Lauroylsarcosine sodium salt