Learn More
N-Isopropylbenzylamine, TRC
Código de producto. 30401916
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Código de producto. Cantidad
30401916 25 g
30399916 100 g
30401221 1 g
3 options
Código de producto. 30401916
Marca: Toronto Research Chemicals TRCI82435525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-97-6
Nombre del producto químico o material N-Isopropylbenzylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.1204
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
Nombre IUPAC N-benzylpropan-2-amine
Fórmula molecular C10 H15 N
Peso molecular (g/mol) 149.23
SMILES CC(C)NCc1ccccc1
Sinónimo N-(1-Methylethyl)benzenemethanamine, (1-Methylethyl)(phenylmethyl)amine, Benzylisopropylamine, N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Isopropyl-N-benzylamine, NSC 60295
Especificaciones
Cantidad 25 g