Learn More
N-Isopropilacrilamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7056996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
Product Code. Cantidad unitSize
15442719 25 g 25 g
15452719 100 g 100 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15442719
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H66262.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-isopropilacrilamida se utiliza para producir hidrogeles termosensibles a base de polímeros o copolímeros poli(N-isopropilacrilamida) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA o pNIPAm).Los polímeros que contienen NIPAM se reducen drásticamente por encima de 33 °C.El monómero que se utiliza en la preparación de hidrogeles termosensibles y solubles en agua.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2210-25-5
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00041913
Clave InChI QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
PubChem CID 16637
SMILES CC(C)NC(=O)C=C
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Isopropylacrylamide
Punto de fusión 60°C to 63°C
Punto de ebullición 89°C to 92°C (2 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1744926
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC N-(propan-2-il)prop-2-enamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Isopropylacrylamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: N-Isopropylacrylamide