Learn More
N-Isopropil-2-cloroacetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7027828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11496656 1 g 1 g
11406666 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11496656
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24863.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2895-21-8
Fórmula molecular C5H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 135.591
Número MDL MFCD00068034
Clave InChI GYPNJSBBOATUPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-isopropylacetamide, n-isopropyl-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-1-methylethyl acetamide, n-isopropyl chloroacetamide, 2-chloro-n-propan-2-yl acetamide, acetamide, 2-chloro-n-1-methylethyl, n-chloroacetyl isopropylamine, 2-chloro-n-methylethyl acetamide, acmc-1cpp2, 2-chloro-n-isopropyl acetamide
PubChem CID 76171
Nombre IUPAC 2-cloro-N-propan-2-ilacetamida
SMILES CC(C)NC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropyl-2-chloroacetamide
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1745034
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.59
Porcentaje de pureza 97%