Learn More
N-Isobutiril-5'-O-terc-butildimetilsilil-2'-desoxiguanosina , 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7035024
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15410076 250 mg 250 miligramos
15490066 1 g 1 g
15400076 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15410076
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52726.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 85326-10-9 | C20H33N5O5Si | 451.599 g/mol
N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-isobutiril-5′-o-terc-butildimetilsilil-2′-desoxiguanosina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85326-10-9
Fórmula molecular C20H33N5O5Si
Peso molecular (g/mol) 451.599
Número MDL MFCD04972287
Clave InChI WZQWRHWLQPEBFF-BFHYXJOUSA-N
Sinónimo n2-isobutyryl-5'-o-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine, n-9-2r,4s,5r-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide
PubChem CID 12016034
Nombre IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-5-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-4-hidroxioxolan-2-il]-6-oxo-3H-purin-2-il]-2-metilpropanamida
SMILES CC(C)C(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C3CC(C(O3)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.6
Porcentaje de pureza 97%