Learn More
Alfa Aesar™ N-(hidroximetil)nonanamida, 98 %
Código de producto. 11474774
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11474774 10 g 10 g
11484774 50 g 50 g
11494774 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11474774
Marca: Alfa Aesar™ A13743.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 130535-83-0
Fórmula molecular C10H21NO2
Peso molecular (g/mol) 187.283
Número MDL MFCD00156149
Clave InChI NDENIKIKWXFRDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxymethyl nonanamide, acmc-20akag, n-hydroxymethylpelargonamide, nonanamide,n-hydroxymethyl
PubChem CID 348823
Nombre IUPAC N-(hidroximetil)nonanamida
SMILES CCCCCCCCC(=O)NCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Hydroxymethyl)nonanamide
Punto de fusión 83°C to 87°C
Punto de ebullición 83°C to 87°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.29
Porcentaje de pureza 98%