Learn More
Alfa Aesar™ N-Hidroxi-1,8-naftalimida, 97 %
Código de producto. 11470667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11470667 5 g 5 g
11480667 25 g 25 g
11490667 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11470667
Marca: Alfa Aesar™ B22485.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en investigación química y como intermediario químico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7797-81-1
Fórmula molecular C12H7NO3
Peso molecular (g/mol) 213.192
Número MDL MFCD00065062
Clave InChI KTWCUGUUDHJVIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxynaphthalimide, n-hydroxy-1,8-naphthalimide, naphthalimide, n-hydroxy, naphthalhydroxamic acid, 2-hydroxy-1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, n-hydroxy-1,8-naphthalenedicarboximide, 2-hydroxy-1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 2-hydroxybenzo de isoquinoline-1,3-dione, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 2-hydroxy, unii-dzg9avw5v2
PubChem CID 82263
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzo[de]isoquinolina-1,3-diona
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)N(C(=O)C3=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy-1,8-naphthalimide
Punto de fusión 283°C to 286°C
Cantidad 5 g
Beilstein 178595
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.19
Porcentaje de pureza 97%