Learn More
Formato de n-hexilo, 97 %
Código de producto. 11322426
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11322426
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06226.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-33-4
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00046146
Clave InChI OUGPMNMLWKSBRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexyl formate, formic acid, hexyl ester, n-hexyl methanoate, hexyl methanoate, formic acid hexyl ester, hexyl formiate, unii-9gpu7pgv1g, fema no. 2570, 9gpu7pgv1g, hexylformate
PubChem CID 61177
Nombre IUPAC formato de hexilo
SMILES CCCCCCOC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexyl formate
Punto de fusión -63°C
Punto de ebullición 155°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN3272
Beilstein 1701629
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 97%