Learn More
N-Hexane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -95°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 69°C |
Cantidad | 5 L |
Envase | Recipiente de metal |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 160mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.31 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.18g/mol |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2537407 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | H/0420/21,H/0420/PB17,H/0420/PB08,H/0420/25 |
2532504 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | H/0420/21,H/0420/PB17,H/0420/PB08,H/0420/25 |
2529297 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | H/0420/21,H/0420/PB17,H/0420/PB08,H/0420/25 |
2539324 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | H/0420/21,H/0420/PB17,H/0420/PB08,H/0420/25 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- n-Hexane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Título del producto
N-Hexane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido