Learn More
N-heptano, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10232790 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2.50 litro
25 LT
5 LT
5 litros
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10232790 5 L Recipiente de plástico 5 LT
10417450 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
12606717 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10234530 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
12616717 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10417640 5 L Frasco de HDPE 5 litros
10365750 25 L Recipiente de metal 25 LT
7 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10232790
Marca: Fisher Chemical H/0155/FP21
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Punto de fusión -91°C
Color Incolora
Punto de ebullición 98°C
Cantidad 5 L
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 48mbar at 20°C
Viscosidad 0.4 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.