Learn More
N-Formilmorfolina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10153040 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10346540 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10522151 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
3 options
Código de producto. 10153040
Marca: Thermo Scientific Acros 133805000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4394-85-8 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4394-85-8
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00006170
Clave InChI LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin
PubChem CID 20417
ChEBI CHEBI:43989
Nombre IUPAC morfolina-4-carbaldehído
SMILES C1COCCN1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylmorpholine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 23°C
Color Amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 240°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4855 to 1.4875
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Viscosidad 6.79 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido