Learn More
N-Formil-D-leucina, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7032835
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15447417 250 mg 250 miligramos
15437417 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15447417 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H34465.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 44978-39-4
Fórmula molecular C7H13NO3
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD08275788
Clave InChI HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N
Sinónimo n-alpha-formyl-d-leucine, 2r-2-formamido-4-methylpentanoic acid, r-2-formamido-4-methylpentanoic acid, formyl-d-leucin, n-formyl-d-leucine, d-leucine, n-formyl, r-2-formylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 13025456
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-formamido-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@@H](NC=O)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Formyl-D-leucine
Punto de fusión 132°C to 136°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.18
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico