Learn More
N-Fmoc-N-metil-L-leucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7054986
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15410159 250 mg 250 miligramos
15490149 1 g 1 g
15400159 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15410159
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63453.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 103478-62-2 | C22H25NO4 | 367.45 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103478-62-2
Fórmula molecular C22H25NO4
Peso molecular (g/mol) 367.45
Número MDL MFCD00151933
Clave InChI BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N
Sinónimo fmoc-n-methyl-l-leucine, fmoc-n-me-leu-oh, n-fmoc-n-methyl-l-leucine, fmoc-meleu-oh, l-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, pubchem13155, fmoc-n-a-methyl-l-leucine, n-methyl-n-fmoc-l-leu-oh
PubChem CID 7015835
SMILES CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-N-methyl-L-leucine
Punto de fusión 113°C to 116°C
Color Blanco
Beilstein 3630430
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-4-methylpentanoic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.