Learn More
N-α-FMOC-N-epsilon-BOC-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10297450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10297450 1 g Frasco de vidrio 1 g
11915471 10 g Frasco de vidrio 10 g
11925471 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10297450
Marca: Thermo Scientific Acros 265220010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 71989-26-9 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71989-26-9
Fórmula molecular C26H32N2O6
Peso molecular (g/mol) 468.54
Número MDL MFCD000371
Clave InChI UMRUUWFGLGNQLI-QFIPXVFZSA-N
Sinónimo fmoc-lys boc-oh, fmoc-lys boc, na-fmoc-ne-boc-l-lysine, n-alpha-fmoc-nepsilon-boc-l-lysine, nepsilon-boc-nalpha-fmoc-l-lysine, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine, n-fmoc-n'-boc-l-lysine, n-alpha-fmoc-n-epsilon-tert-boc-l-lysine, n, a-fmoc-n, a-boc-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 2724628
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-α-FMOC-N-ε-BOC-L-lysine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FMOC-NHCH(COOH)(CH2)4NHC(O)OC(CH3)3
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica −12° (24°C c=2,DMF)
Rotación específica − 12.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.54
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo