Learn More
N-Fmoc-D-allo-isoleucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15450159 1 g 1 g
15470159 250 mg 250 miligramos
15460159 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15450159
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63455.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118904-37-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
N-Fmoc-D-allo-isoleucine used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N-Fmoc-D-allo-isoleucina se utiliza como intermediario en la síntesis farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar a -20 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118904-37-3
Fórmula molecular C21H23NO4
Peso molecular (g/mol) 353.42
Número MDL MFCD00077062
Clave InChI QXVFEIPAZSXRGM-KINVLMLONA-N
Sinónimo fmoc-d-allo-ile-oh, fmoc-d-allo-isoleucine, fmoc-d-allo-lle-oh, 2r,3s-n-fmoc-2-amino-3-methylpentanoic acid, 2r,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, d-alloisoleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, ambotzfaa1328, pubchem15619
PubChem CID 6992517
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-D-allo-isoleucine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido