Learn More
N-Fmoc-4-nitro-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15498417 1 g 1 g
15408427 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15498417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51962.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95753-55-2 | C24H20N2O6 | 432.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95753-55-2
Fórmula molecular C24H20N2O6
Peso molecular (g/mol) 432.43
Número MDL MFCD00057810
Clave InChI RZRRJPNDKJOLHI-QFIPXVFZSA-N
Sinónimo fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-no2-oh, fmoc-l-4-no2-phe-oh, fmoc-p-nitro-phe-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, n-fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-phe no2-oh
PubChem CID 7016054
Nombre IUPAC (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
Punto de fusión 213°C to 223°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5178656
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.43
Porcentaje de pureza 98%