Learn More
N-Fmoc-4-yodo-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine |
| Punto de fusión | 213°C to 217°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Rotación óptica | −10° (c=1 in DMF) |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(4-yodofenil)propanoico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 513.33 |
| Porcentaje de pureza | 95% |