Learn More
N-Etilametilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058292
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376916 5 g 5 g
11386916 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04372.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-78-2 | C3H9N | 59.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-78-2
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Número MDL MFCD00009030
Clave InChI LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
Nombre IUPAC N-metiletanamina
SMILES CCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylmethylamine
Densidad 0.688
Punto de ebullición 33°C to 34°C
Temperatura de inflamación <−34°C (−29°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.374
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 1730786
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza ≥98%