Learn More
N-Etil-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15451308
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15451308 250 mg 250 miligramos
15431308 1 g 1 g
15441308 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15451308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55148.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10112-15-9
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00007091
Clave InChI CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
PubChem CID 82354
Nombre IUPAC N-etil-2-nitroanilina
SMILES CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-2-nitroaniline
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.19 g/mL
Punto de ebullición 168°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.645
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido