Learn More
N-(Etoxicarbonil)nortropinona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7046296
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11393277 1 g 1 g
11303287 5 g 5 g
11313287 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11393277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13849.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32499-64-2
Fórmula molecular C10H15NO3
Peso molecular (g/mol) 197.234
Número MDL MFCD00078171
Clave InChI ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
PubChem CID 401882
Nombre IUPAC 3-oxo-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Punto de ebullición 152°C to 153°C (11 mmHg)
Índice de refracción 1.4895
Cantidad 1 g
Beilstein 1530944
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.23
Porcentaje de pureza 99%