Learn More
Alfa Aesar™ n-dodeciltriclorosilano, 96 %
Código de producto. p-7021016
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11479030
Marca: Alfa Aesar™ A13178.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El n-dodeciltriclorosilano se emplea en el campo medicinal, la industria electrónica y como material polimérico. Es un agente reductor y de acoplamiento. También se utiliza como lubricante.
Solubilidad
Soluble en partes de disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantice una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4484-72-4
Fórmula molecular C12H25Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 303.767
Número MDL MFCD00000483
Clave InChI BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecyltrichlorosilane, trichloro dodecyl silane, silane, trichlorododecyl, dodecyl trichlorosilane, silane, dodecyltrichloro, n-dodecyltrichlorosilane, dodecyl trichlorosilane dot, hsdb 387, trichlorolaurylsilane, acmc-1ai7g
PubChem CID 20568
Nombre IUPAC tricloro(dodecil)silano
SMILES CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 155°C (10mmHg)
Nombre del producto químico o material n-Dodecyltrichlorosilane
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CH3(CH2)11SiCl3
Número UN UN1771
Beilstein 1758004
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Información de solubilidad Soluble in parts of organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.78
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.458
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.024