Learn More
n-Dodecil-β-D-maltosida, 99 %, alta pureza, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376221 1 g Frasco de vidrio 1 g
10376221 1 g Frasco de vidrio 1 g
10207353 5 g Frasco de vidrio 5 g
10207353 5 g Frasco de vidrio 5 g
10415555 25 g Frasco de vidrio 25 g
10415555 25 g Frasco de vidrio 25 g
6 options
Código de producto. 10376221
Proveedor: Thermo Scientific Acros 329370010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69227-93-6 | C24H46O11 | 510.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69227-93-6
Fórmula molecular C24H46O11
Peso molecular (g/mol) 510.6
Número MDL MFCD00043012
Clave InChI NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Sinónimo n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodecoxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecyl-β-D-maltoside
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 17, V,8, 12
Condición de rotación específica +47.50 (20.00°C c=1,water)
Rotación específica + 47.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble (100g/L). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.6
Porcentaje de pureza 99%
Grado Alta pureza
Forma física Polvo