missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-deacetylated BMS-202, MedChemExpress

Código de producto. 16447696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16447696 100 mg 100 miligramos
16497878 10 mg 10 miligramos
16473827 50 mg 50 miligramos
16443686 25 mg 25 miligramos
16430348 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16447696

Marca: Medchem Express HY19745A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress N-deacetylated BMS-202 is the deacetylated of BMS-202. BMS-202 is an inhibitor of the PD-1/PD-L1 interaction, mainly used for cancer treatment.

N-deacetylated BMS-202 is the deacetylated of BMS-202. BMS-202 is an inhibitor of the PD-1/PD-L1 interaction, mainly used for cancer treatment.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-deacetylated BMS-202
Forma física Solid
CAS 2310135-18-1
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (95.37 mM)
SMILES NCCNCC1=CC=C(OCC2=C(C)C(C3=CC=CC=C3)=CC=C2)N=C1OC
Peso molecular (g/mol) 377.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.48
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.