Learn More
N-ciclopropil-4-fluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15432648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432648 250 mg 250 miligramos
15422648 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56206.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625437-46-9
Fórmula molecular C10H12FN
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD07330007
Clave InChI YKNFXOCMGURJMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-fluorobenzyl cyclopropanamine, cyclopropyl-4-fluoro-benzyl-amine, n-4-fluorophenyl methyl cyclopropanamine, cyclopropyl-4-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine, n-cyclopropyl-4-fluoro, n-cyclopropyl-p-fluorobenzylamine, acmc-209n4r, n-cyclopropyl-4-fluorobenzylamine, n-4-fluorobenzyl cyclopropanamine #, n-4-fluorophenyl methyl cyclopropylamine
PubChem CID 573031
Nombre IUPAC N-[(4-fluorofenil)metil]ciclopropanamina
SMILES FC1=CC=C(CNC2CC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21
Porcentaje de pureza 97%