Learn More
N-Ciclohexil-4-fluorobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15444088
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15444088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H57640.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2342-50-9
Fórmula molecular C13H16FNO
Peso molecular (g/mol) 221.28
Número MDL MFCD00544070
Clave InChI STPFPZKUYANAOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, n-cyclohexyl-4-fluoro, n-cyclohexyl 4-fluorophenyl carboxamide
PubChem CID 2305489
Nombre IUPAC N-ciclohexil-4-fluorobenzamida
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.27
Porcentaje de pureza 97%