Learn More
N-carbobenziloxiglicina, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbobenzyloxyglycine |
| Punto de fusión | 117.0°C to 121.0°C |
| Nombre de nota | 98.5% |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% |
| Fórmula molecular | C10H11NO4 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Mostrar más |