Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenciloxi-L-serina, +99 %
Código de producto. p-82965 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10512631 5 g Frasco de vidrio 5 g
10093160 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10512631
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229510050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1145-80-8 | C11H13NO5 | 239.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1145-80-8
Fórmula molecular C11H13NO5
Peso molecular (g/mol) 239.23
Número MDL MFCD00002662
Clave InChI GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
PubChem CID 100310
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-hidroxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-L-serine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115°C to 120°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 06, IV, 2374
Rotación específica + 6
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo