Learn More
N-Carbobenciloxi-D-alanina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. p-4323696 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11995561 1 g 1 g
11905571 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11995561
Marca: Thermo Scientific Acros 441970010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 26607-51-2
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Número MDL MFCD00063126
Clave InChI TYRGLVWXHJRKMT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-cbz-d-alanine, z-d-ala-oh, cbz-d-ala-oh, z-d-alanine, n-benzyloxycarbonyl-d-alanine, n-carbobenzoxy-d-alanine, r-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, n-carbobenzyloxy-d-alanine, benzyloxycarbonyl-d-alanine, cbz-d-alanine
PubChem CID 70832
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES CC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-D-alanine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74°C to 80°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1.00% max. ()
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica + 15.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino