Learn More
p-Toluenosulfonilhidrazona de n-butirofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480228
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15480228 5 g 5 g
15490228 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15480228
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53428.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41780-81-8
Fórmula molecular C17H20N2O2S
Peso molecular (g/mol) 316.419
Número MDL MFCD01230699
Clave InChI DQAAEKVIAXFJEK-FBMGVBCBSA-N
Sinónimo 4-methyl-n-1-phenylhexan-2-ylideneamino benzenesulfonamide, 4-methyl-n'-2e-1-phenylbutan-2-ylidene benzenesulfonohydrazide
PubChem CID 77520436
Nombre IUPAC 4-metil-N-[(E)-1-fenilbutan-2-ilidenoamino]bencenosulfonamida
SMILES CCC(=NNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyrophenone p-toluenesulfonylhydrazone
Punto de fusión 121°C to 125°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.42
Porcentaje de pureza 97%