Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Butyric acid |
| Punto de fusión | De -7.0 °C a +5.0 °C |
| Punto de ebullición | De 162.0 °C a 165.0 °C |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula lineal | CH3CH2CH2CO2H |
| Número UN | 2820 |
| Información de solubilidad | Solubilidad en agua: miscible. Otras solubilidades: miscible con casi todos los disolventes orgánicos comunes |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.11 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- n-Butyric acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.