Learn More
Hidróxido óxido de n-butilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | n-Butyltin hydroxide oxide |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3146 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Nombre IUPAC | butil(hidroxi)estanona |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.81 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu