Learn More
Cloruro de n-butilmagnesio, 1,5-2,5 M en THF, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
15462617 50 mL 50 ml
15472617 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15462617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046117.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-04-9
Fórmula molecular C4H9ClMg
Peso molecular (g/mol) 116.87
Número MDL MFCD00000475
Clave InChI UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
PubChem CID 101837
Nombre IUPAC magnesio; butano; cloruro
SMILES CCCC[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butylmagnesium chloride
Color Marrón
Olor Ether-like
Fórmula lineal CH3(CH2)3MgCl
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Beilstein 3587228
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.5 to 2.5M in THF
Forma física Líquido