Learn More
Sulfuro de n-butilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
5 ml
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10090710 5 mL Glass bottle 5 ml
10694752 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10122230 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11945721 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
4 options
Código de producto. 10090710
Marca: Thermo Scientific Acros 108010050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-40-1
Fórmula molecular C8H18S
Peso molecular (g/mol) 146.29
Número MDL MFCD00009468
Clave InChI HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
PubChem CID 11002
SMILES CCCCSCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl sulfide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2S
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Nombre IUPAC 1-(butilsulfanil)butano
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.29
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Pure
Forma física Liquid