Learn More
Sulfuro de metilo de n-butilo, + 98 %
Código de producto. p-7045804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11398575 5 g 5 g
11308585 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11398575
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12039.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-29-5
Fórmula molecular C5H12S
Peso molecular (g/mol) 104.21
Número MDL MFCD00015256
Clave InChI WCXXISMIJBRDQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl methyl sulfide, butane, 1-methylthio, n-butyl methyl sulfide, butyl methyl sulphide, sulfide, butyl methyl, 1-methylthio butane, unii-2n5imb9xap, methyl butyl sulfide, 2-thiahexane, 2n5imb9xap
PubChem CID 12339
Nombre IUPAC 1-metilsulfanilbutano
SMILES CCCCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl methyl sulfide
Densidad 0.85
Punto de ebullición 122°C to 123°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3S(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4621
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1730959
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.22
Porcentaje de pureza ≥98%