Learn More
Heptafluorobutirato de n-butilo, 97 %
Código de producto. 11460517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460517 10 g 10 g
11470517 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22400.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1559-07-5
Fórmula molecular C8H9F7O2
Peso molecular (g/mol) 270.147
Número MDL MFCD00039240
Clave InChI YDXXJZKOOOJVEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl heptafluorobutyrate, butyric acid, heptafluoro-, butyl ester, butyl heptafluorobutanoate, heptafluorobutyric acid, n-butyl ester, n-butylheptafluorobutyrate, butyl perfluorobutanoat, butyl perfluorobutyrate, butylheptafluorobutyrate, butyl heptafluorobutyrate, n-butyl perfluoro-n-butyrate
PubChem CID 137079
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoato de butilo
SMILES CCCCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl heptafluorobutyrate
Densidad 1.296
Punto de ebullición 131°C to 133°C
Fórmula lineal CF3CF2CF2CO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.327
Cantidad 10 g
Beilstein 1798327
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.15
Porcentaje de pureza 97%