Learn More
Butirato de n-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485827
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
11485827 1000 mL 1000 ml
11495827 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 11485827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24390.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-21-7 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
It is very important for the food and beverages industries and used as perfuming agents. It is a applied as a solvent for resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es muy importante para el sector de alimentos y bebidas y se utiliza para agentes de perfumería. Se aplica como disolvente para resinas.
Solubilidad
Soluble en agua. (1 g/l).
Notas
almacénese a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-21-7
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00009450
Clave InChI XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate
PubChem CID 7983
ChEBI CHEBI:87429
Nombre IUPAC butilo butanoato
SMILES CCCCOC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl butyrate
Punto de fusión -92°C
Densidad 0.871
Punto de ebullición 164°C to 165°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Fórmula lineal CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.406
Cantidad 1000 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1747101
Índice Merck 14,1556
Información de solubilidad Soluble in water. (1g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%