Learn More
Acetato de n-butilo, grado de HPLC, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383578
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
11383578 1 L 1 litro
11313588 250 mL 250 ml
11393578 4 x 1 L 4 litros
11303588 4 L 4 litros
4 options
Código de producto. 11383578
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039197.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
n-Butyl acetate is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-86-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009445
Clave InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nombre IUPAC acetato de butilo
SMILES CCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl acetate
Punto de fusión -78°C
Color Incolora
Densidad 0.881 g/mL
pH 5
Punto de ebullición 124°C to 126°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Olor Fruit-like
Fórmula lineal CH3CO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.3945
Cantidad 1 L
Número UN UN1123
Beilstein 1741921
Índice Merck 14,1535
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone,chloroform and most hydrocarbonsSlightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado HPLC
Forma física Líquido