Learn More
n-Butanol, 99 % máx., grade de reactivo para biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11406461 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11406461 25 mL -
11416461 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 11406461
Marca: MP Biomedicals 0219400125
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butanol
Densidad 0.81g/cm3 at 21°C
Cantidad 25 mL
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99% max.
Grado Reactivos de biología molecular