Learn More
N-Boc-o-tert-butil-L-treonina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7054479
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15459198 1 g 1 g
15469198 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15459198
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H62713.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13734-40-2 | C13H25NO5 | 275.35 g/mol
N-Boc-O-tert-butyl-L-threonine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-o-tert-butil-L-treonina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMF.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13734-40-2
Fórmula molecular C13H25NO5
Peso molecular (g/mol) 275.35
Número MDL MFCD00151115
Clave InChI LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N
Sinónimo boc-thr tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-threonine, boc-o-t-butyl-l-threonine, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-1,1-dimethylethyl, boc-thr t-bu-oh, pubchem12289, boc-l-thr tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-thr-oh
PubChem CID 7015770
Nombre IUPAC (2S,3R)-3-(tert-butoxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butanoic acid
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-tert-butyl-L-threonine
Punto de fusión 95°C to 98°C
Beilstein 4454820
Información de solubilidad Soluble in DMF.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.34
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido