Learn More
N-Boc-O-metil-L-treonina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15480599 250 mg 250 miligramos
15460599 1 g 1 g
15470599 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15480599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63750.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 48068-25-3
Fórmula molecular C10H19NO5
Peso molecular (g/mol) 233.26
Número MDL MFCD00076990
Clave InChI VWSUOKFUIPMDDX-RQJHMYQMSA-N
Sinónimo boc-o-methyl-l-threonine, boc-thr me-oh, 2s,3r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-methoxybutanoic acid, 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methoxybutanoic acid, n-boc-o-methyl-l-threonine, o-methyl-l-threonine, n-boc protected, n-tert-butoxycarbonyl-o-methyl-l-threonine, n-tert-butyloxycarbonyl-o-methyl-l-threonine, 2s,3r-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-methoxybutanoic acid
PubChem CID 15460346
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methoxybutanoic acid
SMILES CO[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-methyl-L-threonine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido