Learn More
N-Boc-O-bencil-D-tirosina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-Boc-O-bencil-D-tirosina se utiliza como intermediario para la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador en (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.43 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Sólido |