Learn More
N-BOC-L-tert-leucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776606 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10468172 1 g Frasco de vidrio 1 g
10180762 5 g Frasco de vidrio 5 g
10340634 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10468172
Marca: Thermo Scientific Acros 368010010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62965-35-9 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62965-35-9
Fórmula molecular C11H21NO4
Peso molecular (g/mol) 231.29
Número MDL MFCD00065574
Clave InChI LRFZIPCTFBPFLX-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo n-boc-l-tert-leucine, boc-tle-oh, boc-l-tert-leucine, s-n-tert-butoxycarbonyl-tert-leucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, boc-l-alpha-t-butylglycine, boc-alpha-t-butylglycine, boc-tbu-gly-oh, boc-l-tle-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-tert-leucine
PubChem CID 2734668
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-L-tert-Leucine
Punto de fusión 118.0°C to 121.0°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica -4.0° to -5.0° (20°C, 589nm) (c=1, acetic acid)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3,3-dimetil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino